Tisk…
Tarenflurbil-acyl-β-D-glucuronide ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BICL4202-1MG BICL4202-5MG BICL4202-2MG
APOSBICL4202-1MGEA 11540 CZK
APOSBICL4202-1MG APOSBICL4202-5MG APOSBICL4202-2MG
Tarenflurbil-acyl-β-D-glucuronide ≥97%
Tarenflurbil-acyl-β-D-glucuronide
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 162992-67-8