Tisk…
Valproic acid-acyl-D-glucuronide ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BICL4186-1MG BICL4186-5MG BICL4186-2MG
APOSBICL4186-1MGEA 11540 CZK
APOSBICL4186-1MG APOSBICL4186-5MG APOSBICL4186-2MG
Valproic acid-acyl-D-glucuronide ≥98%
Valproic acid-acyl-D-glucuronide
Vzorec: C₁₄H₂₄O₈
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00869967
CAS číslo: 60113-83-9