N-(n-Nonyl)-1-deoxynojirimycin ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
NN-DNJ
BICL4182-10MG
BICL4182-25MG
BICL4182-5MG
APOSBICL4182-10MGEA
13160
CZK
APOSBICL4182-10MG
APOSBICL4182-25MG
APOSBICL4182-5MG
N-(n-Nonyl)-1-deoxynojirimycin ≥99%
N-(n-Nonyl)-1-deoxynojirimycin
Vzorec:
C₁₅H₃₁NO₄ MW: 289.411 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00905846 CAS číslo: 81117-35-3 |