Tisk…
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BICL4181-100MG BICL4181-250MG BICL4181-50MG
APOSBICL4181-100MGEA 12730 CZK
APOSBICL4181-100MG APOSBICL4181-250MG APOSBICL4181-50MG
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside
Bod tání: 163…164 °C
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 2788-56-9