Tisk…
4-Methylphenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4145-1G BICL4145-5G BICL4145-2G
APOSBICL4145-1GEA 6580 CZK
APOSBICL4145-1G APOSBICL4145-5G APOSBICL4145-2G
4-Methylphenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
4-Methylphenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₃H₁₈O₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11045365
CAS číslo: 1152-39-2