Tisk…
4-Methylphenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Tolyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside, Thiocresyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside
BICL4144-5G
APOSBICL4144-5GEA 2070 CZK
APOSBICL4144-5G
4-Methylphenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
4-Methylphenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₂₁H₂₆O₉S
MW: 454,4908 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13182351
CAS číslo: 28244-94-2