Tisk…
4-Methoxyphenyl 2,3,6-tri-O-benzoyl-β-D-glucopyranoside ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4138-1G BICL4138-500MG BICL4138-2G
APOSBICL4138-1GEA 15940 CZK
APOSBICL4138-1G APOSBICL4138-500MG APOSBICL4138-2G
4-Methoxyphenyl 2,3,6-tri-O-benzoyl-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Methoxyphenyl 2,3,6-tri-O-benzoyl-β-D-glucopyranoside
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 578007-30-4