4-Methoxyphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-β-D-glucopyranoside ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4137-1G
BICL4137-2G
BICL4137-5G
APOSBICL4137-1GEA
8010
CZK
APOSBICL4137-1G
APOSBICL4137-2G
APOSBICL4137-5G
4-Methoxyphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-β-D-glucopyranoside ≥99%
4-Methoxyphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-β-D-glucopyranoside
Storage Temperature:
Ambient |
CAS číslo:
1055325-21-7 |