Tisk…
4-Methoxyphenyl 2,3,6-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranoside ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4134-250MG BICL4134-500MG
APOSBICL4134-250MGEA 21890 CZK
APOSBICL4134-250MG APOSBICL4134-500MG
4-Methoxyphenyl 2,3,6-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Methoxyphenyl 2,3,6-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranoside
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1004771-43-0