Mycophenolic acid acyl-β-D-glucuronide ≥90%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BICL4132-1MG
BICL4132-5MG
BICL4132-2MG
APOSBICL4132-1MGEA
11180
CZK
APOSBICL4132-1MG
APOSBICL4132-5MG
APOSBICL4132-2MG
Mycophenolic acid acyl-β-D-glucuronide ≥90%
Mycophenolic acid acyl-β-D-glucuronide
Vzorec:
C₂₃H₂₈O₁₂ MW: 496.461 g/mol Bod varu: 805 °C Bod tání: 90 °C Hustota: 1.5 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD11977846 CAS číslo: 99043-04-6 |