Tisk…
2,3-O-Isopropylidene-L-gulono-1,4-lactone ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4123-1G BICL4123-5G BICL4123-2G
APOSBICL4123-1GEA 12730 CZK
APOSBICL4123-1G APOSBICL4123-5G APOSBICL4123-2G
2,3-O-Isopropylidene-L-gulono-1,4-lactone ≥98%
2,3-O-Isopropylidene-L-gulono-1,4-lactone
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 94840-08-1