Tisk…
L-Iduronic acid ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BICL4120-10MG BICL4120-25MG BICL4120-50MG
APOSBICL4120-10MGEA 8370 CZK
APOSBICL4120-10MG APOSBICL4120-25MG APOSBICL4120-50MG
L-Iduronic acid ≥98%
L-Iduronic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₇
Bod tání: 136…140 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00270009
CAS číslo: 2073-35-0