Isosorbide-5-mononitrate-2-O-β-D-glucuronide ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4114-1MG
BICL4114-5MG
BICL4114-2MG
APOSBICL4114-1MGEA
11180
CZK
APOSBICL4114-1MG
APOSBICL4114-5MG
APOSBICL4114-2MG
Isosorbide-5-mononitrate-2-O-β-D-glucuronide ≥97%
Isosorbide-5-mononitrate-2-O-β-D-glucuronide
Storage Temperature:
Ambient |
CAS číslo:
32871-20-8 |