Tisk…
L-Gulofuranuronic acid, γ-lactone ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: L-Gulofurano-6,3-lactone, L-Guluronolactone
BICL4110-10MG BICL4110-25MG BICL4110-5MG
APOSBICL4110-10MGEA 14350 CZK
APOSBICL4110-10MG APOSBICL4110-25MG APOSBICL4110-5MG
L-Gulofuranuronic acid, γ-lactone ≥98%
L-Gulofuranuronic acid, γ-lactone
Bod tání: 139…141 °C
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 14474-04-5