Tisk…
D-Glucose-1,6-13C2 Chem. 99% min. Isot. 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4104-100MG BICL4104-250MG BICL4104-50MG
APOSBICL4104-100MGEA 16700 CZK
APOSBICL4104-100MG APOSBICL4104-250MG APOSBICL4104-50MG
D-Glucose-1,6-13C2 Chem. 99% min. Isot. 99%
D-Glucose-1,6-13C2
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 201741-04-0