Ethyl 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4094-1G
BICL4094-2G
APOSBICL4094-1GEA
11970
CZK
APOSBICL4094-1G
APOSBICL4094-2G
Ethyl 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
Ethyl 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside
Vzorec:
C₃₆H₄₀O₅S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13182858 CAS číslo: 108739-67-9 |