Tisk…
2-(Dimethoxymethyl)-5-(methoxymethyl)furan ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4091-100MG BICL4091-250MG BICL4091-50MG
APOSBICL4091-100MGEA 15150 CZK
APOSBICL4091-100MG APOSBICL4091-250MG APOSBICL4091-50MG
2-(Dimethoxymethyl)-5-(methoxymethyl)furan ≥99%
2-(Dimethoxymethyl)-5-(methoxymethyl)furan
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 110339-34-9