Tisk…
1,6:2,3-Dianhydro-4-O-benzyl-β-D-mannopyranose ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4082-100MG BICL4082-250MG BICL4082-50MG
APOSBICL4082-100MGEA 14350 CZK
APOSBICL4082-100MG APOSBICL4082-250MG APOSBICL4082-50MG
1,6:2,3-Dianhydro-4-O-benzyl-β-D-mannopyranose ≥99%
1,6:2,3-Dianhydro-4-O-benzyl-β-D-mannopyranose
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 33208-47-8