1,6:2,3-Dianhydro-4-O-(2',3',4',6'-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)-β-D-mannopyranose ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4080-100MG
BICL4080-250MG
APOSBICL4080-100MGEA
12730
CZK
APOSBICL4080-100MG
APOSBICL4080-250MG
1,6:2,3-Dianhydro-4-O-(2',3',4',6'-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)-β-D-mannopyranose ≥99%
1,6:2,3-Dianhydro-4-O-(2',3',4',6'-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)-β-D-mannopyranose
Vzorec:
C₂₀H₂₆O₁₃ Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
103702-87-0 |