Tisk…
1,4:3,6-Dianhydro-α-D-glucopyranose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,5:3,6-Dianhydro-β-D-glucofuranose, DGP
BICL4076-10MG BICL4076-5MG BICL4076-2MG
APOSBICL4076-10MGEA 27050 CZK
APOSBICL4076-10MG APOSBICL4076-5MG APOSBICL4076-2MG
1,4:3,6-Dianhydro-α-D-glucopyranose ≥98%
1,4:3,6-Dianhydro-α-D-glucopyranose
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 4451-30-3