Tisk…
4-Deoxy-4-fluoro-D-glucopyranose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4073-100MG BICL4073-50MG BICL4073-25MG
APOSBICL4073-100MGEA 38350 CZK
APOSBICL4073-100MG APOSBICL4073-50MG APOSBICL4073-25MG
4-Deoxy-4-fluoro-D-glucopyranose ≥98%
4-Deoxy-4-fluoro-D-glucopyranose
Vzorec: C₆H₁₁FO₅
MW: 182,147 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069169
CAS číslo: 30694-44-1