1,6-Di-O-acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-α-D-glucopyranose ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4071-1G
BICL4071-500MG
BICL4071-250MG
APOSBICL4071-1GEA
38020
CZK
APOSBICL4071-1G
APOSBICL4071-500MG
APOSBICL4071-250MG
1,6-Di-O-acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-α-D-glucopyranose ≥99%
1,6-Di-O-acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-α-D-glucopyranose
Storage Temperature:
Ambient |
CAS číslo:
55682-49-0 |