Tisk…
3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-iodo-β-D-glucopyranose ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4070-1G BICL4070-500MG
APOSBICL4070-1GEA 43970 CZK
APOSBICL4070-1G APOSBICL4070-500MG
3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-iodo-β-D-glucopyranose ≥99%
3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-iodo-β-D-glucopyranose
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 136573-62-1