Tisk…
2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BICL4069-10MG BICL4069-5MG BICL4069-2MG
APOSBICL4069-10MGEA 37360 CZK
APOSBICL4069-10MG APOSBICL4069-5MG APOSBICL4069-2MG
2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside ≥98%
2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₃FN₂O₉
Bod tání: 83…86 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00132931
CAS číslo: 111495-86-4