Tisk…
3,4:5,6-Di-O-isopropylidene-D-glucitol ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4064-1G BICL4064-5G BICL4064-2G
APOSBICL4064-1GEA 9560 CZK
APOSBICL4064-1G APOSBICL4064-5G APOSBICL4064-2G
3,4:5,6-Di-O-isopropylidene-D-glucitol ≥99%
3,4:5,6-Di-O-isopropylidene-D-glucitol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 58846-25-6