Tisk…
1,6:3,4-Dianhydro-β-D-altropyranose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4059-100MG BICL4059-25MG BICL4059-50MG
APOSBICL4059-100MGEA 31840 CZK
APOSBICL4059-100MG APOSBICL4059-25MG APOSBICL4059-50MG
1,6:3,4-Dianhydro-β-D-altropyranose ≥98%
1,6:3,4-Dianhydro-β-D-altropyranose
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 3868-04-0