Oxcarbazepine-10-O-D-glucuronide ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4053-1MG
BICL4053-2MG
APOSBICL4053-1MGEA
13530
CZK
APOSBICL4053-1MG
APOSBICL4053-2MG
Oxcarbazepine-10-O-D-glucuronide ≥95%
Oxcarbazepine-10-O-D-glucuronide
Storage Temperature:
Ambient |
CAS číslo:
144407-84-1 |