Tisk…
6-O-Benzoyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-mesyl-α-D-glucofuranose ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4045-1G BICL4045-2G BICL4045-5G
APOSBICL4045-1GEA 11180 CZK
APOSBICL4045-1G APOSBICL4045-2G APOSBICL4045-5G
6-O-Benzoyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-mesyl-α-D-glucofuranose ≥99%
6-O-Benzoyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-mesyl-α-D-glucofuranose
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 134198-40-6