3-O-Benzyl-D-glucopyranose ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4043-1G
BICL4043-2G
BICL4043-5G
APOSBICL4043-1GEA
9560
CZK
APOSBICL4043-1G
APOSBICL4043-2G
APOSBICL4043-5G
3-O-Benzyl-D-glucopyranose ≥99%
3-O-Benzyl-D-glucopyranose
Storage Temperature:
Ambient |
CAS číslo:
10230-17-8 |