Tisk…
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-β-D-glucopyranoside ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Benzyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-β-D-glucopyranoside, Benzyl 4,6-O-isopropylidene-β-GlcNAc, BADIG
BICL4041-1G BICL4041-2G
APOSBICL4041-1GEA 14720 CZK
APOSBICL4041-1G APOSBICL4041-2G
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-β-D-glucopyranoside ≥98%
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-β-D-glucopyranoside
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 50605-12-4