Biochanin A-7-O-β-D-glucuronide ≥98.8%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5,7-Dihydroxy-4-methoxyisoflavone-7-O-β-D-glucuronide
BICL4037-10MG
BICL4037-25MG
BICL4037-5MG
APOSBICL4037-10MGEA
18680
CZK
APOSBICL4037-10MG
APOSBICL4037-25MG
APOSBICL4037-5MG
Biochanin A-7-O-β-D-glucuronide ≥98.8%
Biochanin A-7-O-β-D-glucuronide
Storage Temperature:
Ambient |
CAS číslo:
38482-76-7 |