Tisk…
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzyl-D-ribofuranose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4034-1G BICL4034-2G BICL4034-500MG
APOSBICL4034-1GEA 19910 CZK
APOSBICL4034-1G APOSBICL4034-2G APOSBICL4034-500MG
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzyl-D-ribofuranose ≥98%
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzyl-D-ribofuranose
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 58381-23-0