2-Azidoethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranoside ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4031-1G
BICL4031-2G
BICL4031-500MG
APOSBICL4031-1GEA
14490
CZK
APOSBICL4031-1G
APOSBICL4031-2G
APOSBICL4031-500MG
2-Azidoethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranoside ≥99%
2-Azidoethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranoside
Storage Temperature:
Ambient |
CAS číslo:
139888-80-5 |