Tisk…
1,6-Anhydro-3,4-O-isopropylidene-β-D-galactopyranose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-O-Isopropylidene-β-D-galactosan, NSC 1389
BICL4030-1G BICL4030-2G BICL4030-500MG
APOSBICL4030-1GEA 15310 CZK
APOSBICL4030-1G APOSBICL4030-2G APOSBICL4030-500MG
1,6-Anhydro-3,4-O-isopropylidene-β-D-galactopyranose ≥98%
1,6-Anhydro-3,4-O-isopropylidene-β-D-galactopyranose
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 52579-97-2