Tisk…
2,6-Anhydro-3-deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enoic acid ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4029-1MG BICL4029-5MG BICL4029-2MG
APOSBICL4029-1MGEA 7050 CZK
APOSBICL4029-1MG APOSBICL4029-5MG APOSBICL4029-2MG
2,6-Anhydro-3-deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enoic acid ≥98%
2,6-Anhydro-3-deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enoic acid
Vzorec: C₉H₁₄O₈
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683259
CAS číslo: 188854-96-8