Tisk…
1,6-Anhydro-3-O-benzyl-β-L-idopyranose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4028-100MG BICL4028-500MG
APOSBICL4028-100MGEA 8270 CZK
APOSBICL4028-100MG APOSBICL4028-500MG
1,6-Anhydro-3-O-benzyl-β-L-idopyranose ≥98%
1,6-Anhydro-3-O-benzyl-β-L-idopyranose
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 42926-91-0