Tisk…
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: β-D-Glucopyranosyl azide
BICL4025-1G BICL4025-500MG BICL4025-100MG
APOSBICL4025-1GEA 26880 CZK
APOSBICL4025-1G APOSBICL4025-500MG APOSBICL4025-100MG
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₆H₁₁N₃O₅
MW: 205,169 g/mol
Bod tání: 150 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03701503
CAS číslo: 20379-59-3