Tisk…

1,6-Anhydro-β-D-glucofuranose ≥98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: AGF

BICL4023-10MG BICL4023-5MG BICL4023-1MG
APOSBICL4023-10MGEA 29360 CZK
APOSBICL4023-10MG APOSBICL4023-5MG APOSBICL4023-1MG
1,6-Anhydro-β-D-glucofuranose ≥98%
1,6-Anhydro-β-D-glucofuranose
Vzorec: C₆H₁₀O₅
MW: 162,141 g/mol
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD28014054
CAS číslo: 7425-74-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR