Tisk…
1,6-Anhydro-β-D-cellopentaose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Cellopentaosan
BICL4022-1MG BICL4022-5MG BICL4022-2MG
APOSBICL4022-1MGEA 9720 CZK
APOSBICL4022-1MG APOSBICL4022-5MG APOSBICL4022-2MG
1,6-Anhydro-β-D-cellopentaose ≥98%
1,6-Anhydro-β-D-cellopentaose
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 122274-98-0