Tisk…
1,6-Anhydro-β-D-cellotetraose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Cellotetraosan
BICL4021-10MG BICL4021-5MG BICL4021-2MG
APOSBICL4021-10MGEA 33730 CZK
APOSBICL4021-10MG APOSBICL4021-5MG APOSBICL4021-2MG
1,6-Anhydro-β-D-cellotetraose ≥98%
1,6-Anhydro-β-D-cellotetraose
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 80325-59-3