Tisk…
1,6-Anhydro-2-deoxy-2-iodo-β-D-glucopyranose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Iodo-β-D-levoglucosan
BICL4017-1G BICL4017-500MG BICL4017-250MG
APOSBICL4017-1GEA 28930 CZK
APOSBICL4017-1G APOSBICL4017-500MG APOSBICL4017-250MG
1,6-Anhydro-2-deoxy-2-iodo-β-D-glucopyranose ≥98%
1,6-Anhydro-2-deoxy-2-iodo-β-D-glucopyranose
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 139437-39-1