6-O-Acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-D-glucopyranose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4015-1G
BICL4015-500MG
BICL4015-250MG
APOSBICL4015-1GEA
43970
CZK
APOSBICL4015-1G
APOSBICL4015-500MG
APOSBICL4015-250MG
6-O-Acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-D-glucopyranose ≥98%
6-O-Acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-D-glucopyranose
Storage Temperature:
Ambient |
CAS číslo:
211237-94-4 |