Tisk…
3-O-Acetyl-1,6-anhydro-2-azido-2',3'-di-O-benzyl-4',6'-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-cellobiose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-O-Acetyl-2-azido-2',3'-di-O-benzyl-4',6'-O-benzylidene-2-deoxy-cellobiosan
BICL4014-100MG BICL4014-250MG BICL4014-500MG
APOSBICL4014-100MGEA 12830 CZK
APOSBICL4014-100MG APOSBICL4014-250MG APOSBICL4014-500MG
3-O-Acetyl-1,6-anhydro-2-azido-2',3'-di-O-benzyl-4',6'-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-cellobiose ≥98%
3-O-Acetyl-1,6-anhydro-2-azido-2',3'-di-O-benzyl-4',6'-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-cellobiose
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 99541-23-8