Tisk…
1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BICL4013-1G BICL4013-500MG BICL4013-2G
APOSBICL4013-1GEA 16770 CZK
APOSBICL4013-1G APOSBICL4013-500MG APOSBICL4013-2G
1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose
Vzorec: C₆H₉N₃O₄
Bod tání: 128…129 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD16660958
CAS číslo: 67546-20-7