1,6-Anhydro-2-azido-4-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4012-500MG
BICL4012-100MG
BICL4012-250MG
APOSBICL4012-500MGEA
24600
CZK
APOSBICL4012-500MG
APOSBICL4012-100MG
APOSBICL4012-250MG
1,6-Anhydro-2-azido-4-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
1,6-Anhydro-2-azido-4-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose
Storage Temperature:
Ambient |
CAS číslo:
55682-47-8 |