Tisk…
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BICL4009-10G BICL4009-25G BICL4009-50G
APOSBICL4009-10GEA 12010 CZK
APOSBICL4009-10G APOSBICL4009-25G APOSBICL4009-50G
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose ≥99%
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose
Vzorec: C₁₆H₂₃NO₁₀
Bod tání: 131…133 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00067367
CAS číslo: 14086-90-9