Tisk…
Clavulanate:Cellulose
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIC581-10G BIC581-1G BIC581-5G
APOSBIC581-10GEA 7250 CZK
APOSBIC581-10G APOSBIC581-1G APOSBIC581-5G
Clavulanate:Cellulose
Clavulanate:Cellulose
Vzorec: C₈H₈NO₅·K
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 61177-45-5
EINECS: 262-640-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III