Tisk…
N1-Azido-spermine.3HCl ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Spermine N3HHH.3HCl
BIBP1047-250MG BIBP1047-100MG
APOSBIBP1047-250MGEA 14190 CZK
APOSBIBP1047-250MG APOSBIBP1047-100MG
N1-Azido-spermine.3HCl ≥98%
N1-Azido-spermine.3HCl
Vzorec: C₁₀H₂₇N₆·3Cl
MW: 337,721 g/mol
Bod tání: 210…220 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD21363345
CAS číslo: 1823475-98-4