Sesamolin
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIB6294-10MG
BIB6294-1MG
BIB6294-5MG
APOSBIB6294-10MGEA
11580
CZK
APOSBIB6294-10MG
APOSBIB6294-1MG
APOSBIB6294-5MG
Sesamolin
Sesamolin
Vzorec:
C₂₀H₁₈O₇ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD04112844 CAS číslo: 526-07-8 |