Tisk…
N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB6276-1G BIB6276-5G
APOSBIB6276-1GEA 6850 CZK
APOSBIB6276-1G APOSBIB6276-5G
N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
Vzorec: C₁₈H₁₈N₂O₄S
MW: 358,412 g/mol
Bod tání: 77 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03701236
CAS číslo: 75062-54-3
EINECS: 278-064-6